Print…
1-Naphthoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
128180250 128181000
ACRO128180250EA 29 EUR
ACRO128180250 ACRO128181000
1-Naphthoic acid 98%
1-Naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₂
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 158…162 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004007
Número CAS: 86-55-5
EINECS: 201-681-9
Merck Index: 12,06468
Encomendar
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥97.5 %