Print…
1-Naphthyl boronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-1-boronic acid, Naphthalen-1-ylboronic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
N257-25G N257-5G
SIALN257-25GEA 593 EUR
SIALN257-25G SIALN257-5G
1-Naphthyl boronic acid, Sigma-Aldrich®
1-Naphthyl boronic acid
Fórmula: C₁₀H₉BO₂
Ponto de Fusão: 259 °C
Número MDL : MFCD00019722
Número CAS: 13922-41-3