Print…
1-Naphthyl boronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-1-boronic acid, Naphthalen-1-ylboronic acid
344690010 344690050 344690250
ACRO344690010EA 31.9 EUR
ACRO344690010 ACRO344690050 ACRO344690250
1-Naphthyl boronic acid 97%
1-Naphthyl boronic acid
Fórmula: C₁₀H₉BO₂
Ponto de Fusão: 196…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00019722
Número CAS: 13922-41-3
Encomendar
Appearance Off-white to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %