Print…
Naphthacene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B2403-100MG B2403-1G B2403-500MG
SIALB2403-100MGEA 90 EUR
SIALB2403-100MG SIALB2403-1G SIALB2403-500MG
Naphthacene, Sigma-Aldrich®
Naphthacene
Fórmula: C₁₈H₁₂
Ponto de ebulição: 437 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 356 °C
Densidade: 1,323 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003702
Número CAS: 92-24-0
EINECS: 202-138-9
Merck Index: 12,06456