Print…
Naphthacene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
105260010 105265000 105260050
ACRO105260010EA 172 EUR
ACRO105260010 ACRO105265000 ACRO105260050
Naphthacene 98%
Naphthacene
Fórmula: C₁₈H₁₂
Ponto de ebulição: 437 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 1,323 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003702
Número CAS: 92-24-0
EINECS: 202-138-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06456
Encomendar
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.5 %