Print…
Sulfato de amônio cérico (IV) dihidratado ≥94% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetraammonium cerium tetrakis(sulphate) dihydrate, Cerium (IV) ammonium sulphate dihydrate, Tetraammonium cerium(IV) sulphate dihydrate, Ammonium cerium(IV) sulphate hydrate, Ammonium ceric sulphate dihydrate
40194.30 40194.A1 40194.A7
40194.30EA 145 EUR
40194.30 40194.A1 40194.A7
Sulfato de amônio cérico (IV) dihidratado ≥94% ACS
Sulfato de Amonio Cérico (IV) dihidratado
Purity: 94% min CAS No.: 10378-47-9 Molecular Formula: (NH4)4Ce(SO4)4.2H2O Formula Weight: 632.56 (596.53anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Yellow to orange Odour: Odourless Melting Point: 130° MDL No.: MFCD00149417
Fórmula: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Peso Molecular: 632.55 g/mol
Ponto de Fusão: 130
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149417
Número CAS: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4