Print…
Sulfato de amônio cérico (IV) dihidratado 95% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetraammonium cerium tetrakis(sulphate) dihydrate, Cerium (IV) ammonium sulphate dihydrate, Tetraammonium cerium(IV) sulphate dihydrate, Ammonium cerium(IV) sulphate hydrate, Ammonium ceric sulphate dihydrate
325791000 325795000 325790025
ACRO325791000EA 112 EUR
ACRO325791000 ACRO325795000 ACRO325790025
Sulfato de amônio cérico (IV) dihidratado 95% ACS
Sulfato de Amonio Cérico (IV) dihidratado
Fórmula: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Peso Molecular: 632.55 g/mol
Ponto de Fusão: 130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149417
Número CAS: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Encomendar
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Titration ≥94 %
Phosphate (PO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute sulfuric acid)