Print…
Sulfato de amônio cérico (IV) dihidratado 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetraammonium cerium tetrakis(sulphate) dihydrate, Cerium (IV) ammonium sulphate dihydrate, Tetraammonium cerium(IV) sulphate dihydrate, Ammonium cerium(IV) sulphate hydrate, Ammonium ceric sulphate dihydrate
206310050 206311000 206315000
ACRO206310050EA 31.7 EUR
ACRO206310050 ACRO206311000 ACRO206315000
Sulfato de amônio cérico (IV) dihidratado 99+%, extra puro
Sulfato de Amonio Cérico (IV) dihidratado
Fórmula: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Peso Molecular: 632.55 g/mol
Ponto de Fusão: 130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149417
Número CAS: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Encomendar
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Titration with Na2S2O3 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Phosphate (PO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute H2SO4)