Print…
Nitrato amônio-cério (IV), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Ammonium ceric nitrate, Ammonium hexanitratocerate (IV), Ceric Ammonium Nitrate, Cerium (IV) ammonium nitrate, Diammonium hexanitratocerate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.02276.0100 1.02276.1000
1.02276.0100EA 149 EUR
1.02276.0100 1.02276.1000
Nitrato amônio-cério (IV), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Ammonium cerium(IV) nitrate
Fórmula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Peso Molecular: 548.22 g/mol
Ponto de Fusão: 107…108 °C
Densidade: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151121
Número CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 3085
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 13,00509
Encomendar
Solubility 1410 g/l (20 °C)
Melting Point 108 °C
Molar Mass 548.22 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.49 g/cm3
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer