Print…
Nitrato amônio-cério (IV) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A12882.0B A12882.18 A12882.30 A12882.PG
A12882.0BEA 418 EUR
A12882.0B A12882.18 A12882.30 A12882.PG
Nitrato amônio-cério (IV) ≥98%
Ammonium cerium(IV) nitrate
Purity: 98+% CAS No.: 16774-21-3 Molecular Formula: H8CeN8O18 Formula Weight: 548.23 Odour: Pungent Merck Reference: 14,1992 MDL No.: MFCD00151121
Fórmula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Ponto de Fusão: 107…108 °C
Densidade: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151121
Número CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,1992