Print…
Nitrato amônio-cério (IV) ≥99.5% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ammonium ceric nitrate, Ammonium hexanitratocerate (IV), Ceric Ammonium Nitrate, Cerium (IV) ammonium nitrate, Diammonium hexanitratocerate
11332.09 11332.22 11332.36
11332.09EA 29.1 EUR
11332.09 11332.22 11332.36
Nitrato amônio-cério (IV) ≥99.5% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Ammonium cerium(IV) nitrate
Purity: 99.5% CAS No.: 16774-21-3 Molecular Formula: H8CeN8O18 Formula Weight: 548.23 Physical Form: Crystalline Appearance: Orange Odour: Pungent Merck Reference: 14,1992 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00151121
Fórmula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Peso Molecular: 548.22 g/mol
Ponto de Fusão: 107…108 °C
Densidade: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151121
Número CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,1992