Print…
Nitrato amônio-cério (IV) 99% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ammonium ceric nitrate, Ammonium hexanitratocerate (IV), Ceric Ammonium Nitrate, Cerium (IV) ammonium nitrate, Diammonium hexanitratocerate
423545000 423540250 423541000 423540500 423540025
ACRO423545000EA 251 EUR
ACRO423545000 ACRO423540250 ACRO423541000 ACRO423540500 ACRO423540025
Nitrato amônio-cério (IV) 99% ACS
Ammonium cerium(IV) nitrate
Fórmula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Peso Molecular: 548.22 g/mol
Ponto de Fusão: 107…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151121
Número CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,00509
Encomendar
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Phosphate (PO4) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute sulfuric acid)