Print…
Aluminium lanthanum (III) oxide ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Lanthanum(III) aluminum oxide, Lanthanum Aluminium oxide, Aluminium lanthanum trioxide
39250.06 39250.14
39250.06EA 102 EUR
39250.06 39250.14
Aluminium lanthanum (III) oxide ≥99.9% (baseado em metais)
Aluminium lanthanum (III) oxide
Purity: 99.9% CAS No.: 12003-65-5 Molecular Formula: LaAlO3 Formula Weight: 213.88 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00144550
Fórmula: AlLaO₃
Peso Molecular: 213.89 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144550
Número CAS: 12003-65-5
EINECS: 234-433-3