Lanthanum(III) sulphate, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Dilanthanum trisulphate
89760.18
89760.30
89760.18EA
130
EUR
89760.18
89760.30
Lanthanum(III) sulphate, anidro ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Lanthanum(III) sulphate
Purity: 99.9%
CAS No.: 10099-60-2
Molecular Formula: La2(SO4)3
Formula Weight: 566.00
Physical Form: Powder
Density: 3.60
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1150° dec.
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00011070
Fórmula:
La₂O₁₂S₃ Peso Molecular: 566 g/mol Ponto de Fusão: 1150 °C (decomposição) Densidade: 3.60 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011070 Número CAS: 10099-60-2 EINECS: 233-239-6 Merck Index: 14,5363 |