Print…
Cerium(IV) sulphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Cerium disulphate, Ceric sulphate, Cerium(IV) sulphate
MQ100
359009-100G 359009-25G
SIAL359009-100GEA 171 EUR
SIAL359009-100G SIAL359009-25G
Cerium(IV) sulphate, Sigma-Aldrich®
Cerium(IV) sulphate
Fórmula: Ce(SO₄)₂
Peso Molecular: 332.24 g/mol
Ponto de Fusão: 195
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00148852
Número CAS: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,02036