Dilanthanum trisulphide ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Lanthanum (III) sulphide
22655.04
22655.09
22655.04EA
143
EUR
22655.04
22655.09
Dilanthanum trisulphide ≥99%
Dilanthanum trisulphide
Purity: 99%
CAS No.: 12031-49-1
Molecular Formula: La2S3
Formula Weight: 374.02
Physical Form: Powder
Density: 4.911
Melting Point: 2100° in vac.
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00016168
Fórmula:
La₂S₃ Peso Molecular: 374.01 g/mol Ponto de Fusão: 2100 °C in vac. Densidade: 4.911 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016168 Número CAS: 12031-49-1 EINECS: 234-752-8 UN: 3134 ADR: 4.3 III |