Print…
Lanthanum(III) hydroxide ≥99.95% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
43123.18 43123.30
43123.18EA 81.4 EUR
43123.18 43123.30
Lanthanum(III) hydroxide ≥99.95% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Lanthanum(III) hydroxide
Purity: 99.95% CAS No.: 14507-19-8 Molecular Formula: La(OH)3 Formula Weight: 189.93 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00016160
Fórmula: H₃LaO₃
Ponto de Fusão: Dec.
Densidade: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016160
Número CAS: 14507-19-8
EINECS: 238-510-2
UN: 3262
ADR: 8,III