Print…
Óxido de Itérbio (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diytterbium trioxide, Ytterbium oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
246999-10G 246999-50G
SIAL246999-10GEA 125 EUR
SIAL246999-10G SIAL246999-50G
Óxido de Itérbio (III), Sigma-Aldrich®
Óxido de Itérbio (III)
Fórmula: O₃Yb₂
Peso Molecular: 394.08 g/mol
Ponto de Fusão: 2346
Densidade: 9.2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011290
Número CAS: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0