Óxido de Itérbio (III) ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
36252.14
36252.22
36252.14EA
245
EUR
36252.14
36252.22
Óxido de Itérbio (III) ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Óxido de Itérbio (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-37-0
Molecular Formula: Yb2O3
Formula Weight: 394.08
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 9.2
Melting Point: 2227°
Merck Reference: 14,10105
MDL No.: MFCD00011290
Fórmula:
O₃Yb₂ Ponto de Fusão: 2227 °C Densidade: 9,2 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011290 Número CAS: 1314-37-0 EINECS: 215-234-0 Merck Index: 14,10105 |