Print…
Thulium(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
289167-1G 289167-5G
SIAL289167-1GEA 195 EUR
SIAL289167-1G SIAL289167-5G
Thulium(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Thulium(III) oxide
Fórmula: O₃Tm₂
Peso Molecular: 385.87 g/mol
Ponto de Fusão: 2410
Densidade: 8.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011285
Número CAS: 12036-44-1
EINECS: 234-851-6