Thulium(III) oxide ≥99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
36279.04
36279.09
36279.04EA
175
EUR
36279.04
36279.09
Thulium(III) oxide ≥99.9%
Thulium(III) oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12036-44-1
Molecular Formula: O3Tm2
Formula Weight: 385.87
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Appearance: Pale green
Melting Point: 2425°
Merck Reference: 14,9394
MDL No.: MFCD00011285
Fórmula:
O₃Tm₂ Ponto de Fusão: 2425 °C Densidade: 8,6 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011285 Número CAS: 12036-44-1 EINECS: 234-851-6 Merck Index: 14,9394 |