Print…
Thulium(III) oxide ≥99.997% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10918.03 10918.06
10918.03EA 174 EUR
10918.03 10918.06
Thulium(III) oxide ≥99.997% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Thulium(III) oxide
Purity: 99.997% CAS No.: 12036-44-1 Molecular Formula: O3Tm2 Formula Weight: 385.87 Physical Form: Powder Appearance: Pale green Melting Point: 2425° Merck Reference: 14,9394 MDL No.: MFCD00011285
Fórmula: O₃Tm₂
Peso Molecular: 385.87 g/mol
Ponto de Fusão: 2425 °C
Densidade: 8.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011285
Número CAS: 12036-44-1
EINECS: 234-851-6
Merck Index: 14,9394