Print…
Oxido de Térbio (III, IV) ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Tetraterbium heptaoxide, Terbium oxide
11208.06 11208.14 11208.30
11208.06EA 193 EUR
11208.06 11208.14 11208.30
Oxido de Térbio (III, IV) ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Oxido de Térbio (III, IV)
Purity: 99.99% CAS No.: 12037-01-3 Molecular Formula: Tb4O7 Formula Weight: 747.69 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,9157 MDL No.: MFCD00083151
Fórmula: O₇Tb₄
Peso Molecular: 747.7 g/mol
Ponto de Fusão: 2340 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083151
Número CAS: 12037-01-3
EINECS: 234-856-3
Merck Index: 14,9157