Print…
Oxido de Térbio (III, IV) ≥99.998% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10917.03 10917.06 10917.14 10917.22
10917.03EA 94 EUR
10917.03 10917.06 10917.14 10917.22
Oxido de Térbio (III, IV) ≥99.998% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Oxido de Térbio (III, IV)
Purity: 99.998% CAS No.: 12037-01-3 Molecular Formula: Tb4O7 Formula Weight: 747.69 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,9157 MDL No.: MFCD00083151
Fórmula: O₇Tb₄
Ponto de Fusão: 2340 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083151
Número CAS: 12037-01-3
EINECS: 234-856-3
Merck Index: 14,9157