Print…
Óxido de Samário (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
228672-100G 228672-10G
SIAL228672-100GEA 626 EUR
SIAL228672-100G SIAL228672-10G
Óxido de Samário (III), Sigma-Aldrich®
Óxido de Samário (III)
Fórmula: O₃Sm₂
Peso Molecular: 348.72 g/mol
Ponto de Fusão: 2325
Densidade: 7.68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011237
Número CAS: 12060-58-1
EINECS: 235-043-6
Merck Index: 14,08347