Óxido de Samário (III) ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
36278.09
36278.18
36278.09EA
125
EUR
36278.09
36278.18
Óxido de Samário (III) ≥99.9% (baseado em metais)
Óxido de Samário (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 12060-58-1
Molecular Formula: Sm2O3
Formula Weight: 348.70
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Refractive Index: 1.97
Melting Point: 2300°
Merck Reference: 14,8347
MDL No.: MFCD00011237
Fórmula:
O₃Sm₂ Peso Molecular: 348.72 g/mol Ponto de Fusão: 2300 °C Densidade: 7.68 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011237 Número CAS: 12060-58-1 EINECS: 235-043-6 Merck Index: 14,8347 |