Óxido de Samário (III) ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11230.14
11230.22
11230.36
11230.14EA
179
EUR
11230.14
11230.22
11230.36
Óxido de Samário (III) ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Óxido de Samário (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 12060-58-1
Molecular Formula: Sm2O3
Formula Weight: 348.70
Physical Form: Powder
Refractive Index: 1.97
Melting Point: 2300°
Merck Reference: 14,8347
MDL No.: MFCD00011237
Fórmula:
O₃Sm₂ Peso Molecular: 348.72 g/mol Ponto de Fusão: 2300 °C Densidade: 7.68 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011237 Número CAS: 12060-58-1 EINECS: 235-043-6 Merck Index: 14,8347 |