Óxido de Samário (III) ≥99.998% (baseado nos metais), REacton® (REM ≤ 100 ppm)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10915.06
10915.14
10915.22
10915.06EA
95.2
EUR
10915.06
10915.14
10915.22
Óxido de Samário (III) ≥99.998% (baseado nos metais), REacton® (REM ≤ 100 ppm)
Óxido de Samário (III)
Purity: 99.998%
CAS No.: 12060-58-1
Molecular Formula: Sm2O3
Formula Weight: 348.70
Physical Form: Powder
Refractive Index: 1.97
Melting Point: 2300°
Merck Reference: 14,8347
MDL No.: MFCD00011237
Fórmula:
O₃Sm₂ Ponto de Fusão: 2300 °C Densidade: 7,68 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011237 Número CAS: 12060-58-1 EINECS: 235-043-6 Merck Index: 14,8347 |