Print…
Oxido de Praseodímio (III,IV), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
205176-250G 205176-50G
SIAL205176-250GEA 777 EUR
SIAL205176-250G SIAL205176-50G
Oxido de Praseodímio (III,IV), Sigma-Aldrich®
Oxido de Praseodímio (III,IV)
Fórmula: O₁₁Pr₆
Ponto de Fusão: 2012…2072 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011178
Número CAS: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9