Print…
Óxido de Neodímio (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
634611-50G 634611-5G
SIAL634611-50GEA 850 EUR
SIAL634611-50G SIAL634611-5G
Óxido de Neodímio (III), Sigma-Aldrich®
Óxido de Neodímio (III)
Fórmula: Nd₂O₃
Peso Molecular: 336.48 g/mol
Ponto de ebulição: 3760
Ponto de Fusão: 2270
Densidade: 7.24 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011134
Número CAS: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1
Merck Index: 14,06450