Print…
Óxido de Neodímio (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
203858-10G 203858-50G
SIAL203858-10GEA 213 EUR
SIAL203858-10G SIAL203858-50G
Óxido de Neodímio (III), Sigma-Aldrich®
Óxido de Neodímio (III)
Fórmula: Nd₂O₃
Ponto de ebulição: 3760 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2270 °C
Densidade: 7,24 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011134
Número CAS: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1
Merck Index: 14,06450