Óxido de Neodímio (III) ≥99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
36275.14
36275.22
36275.14EA
152
EUR
36275.14
36275.22
Óxido de Neodímio (III) ≥99.9%
Óxido de Neodímio (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 1313-97-9
Molecular Formula: Nd2O3
Formula Weight: 336.48
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 7.24
Melting Point: 2272°
Merck Reference: 14,6450
MDL No.: MFCD00011134
Fórmula:
Nd₂O₃ Ponto de ebulição: 3760 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 2272 °C Densidade: 7,24 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011134 Número CAS: 1313-97-9 EINECS: 215-214-1 Merck Index: 14,6450 |