Óxido de lutécio ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
11256.03
11256.06
11256.14
11256.03EA
198
EUR
11256.03
11256.06
11256.14
Óxido de lutécio ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Óxido de lutécio
Purity: 99.99%
CAS No.: 12032-20-1
Molecular Formula: Lu2O3
Formula Weight: 397.94
Physical Form: Powder
Density: 9.420
Melting Point: 2487°
Merck Reference: 14,5615
MDL No.: MFCD00011100
Fórmula:
Lu₂O₃ Ponto de Fusão: 2487 °C Densidade: 9,420 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011100 Número CAS: 12032-20-1 EINECS: 234-764-3 Merck Index: 14,5615 |