Print…
Óxido de lântanio (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
L4000-1KG L4000-100G L4000-250G L4000-500G
SIALL4000-1KGEA 873 EUR
SIALL4000-1KG SIALL4000-100G SIALL4000-250G SIALL4000-500G
Óxido de lântanio (III), Sigma-Aldrich®
Óxido de Lântanio (III)
Fórmula: La₂O₃
Peso Molecular: 325.81 g/mol
Ponto de ebulição: 4200
Ponto de Fusão: 2315
Densidade: 6.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011071
Número CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5