Print…
Óxido de lântanio (III), Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
289205-250G 289205-50G
289205-250GEA 365 EUR
289205-250G 289205-50G
Óxido de lântanio (III), Supelco®
Óxido de Lântanio (III)
Fórmula: La₂O₃
Ponto de ebulição: 4200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2315 °C
Densidade: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011071
Número CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=290fd7a767785195d587fa622db802c7b4bc8271&vid=9ebb11fade20cc0bbd323a581869b1f0dd04cb33&prid=web&clid=SAPDAM