Print…
Óxido de lântanio (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
199923-100G 199923-500G
SIAL199923-100GEA 276 EUR
SIAL199923-100G SIAL199923-500G
Óxido de lântanio (III), Sigma-Aldrich®
Óxido de Lântanio (III)
Fórmula: La₂O₃
Ponto de ebulição: 4200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2315 °C
Densidade: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011071
Número CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5