Print…
Óxido de hólmio (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diholmium trioxide, Holmium oxide
H9750-10G H9750-50G
SIALH9750-10GEA 251 EUR
SIALH9750-10G SIALH9750-50G
Óxido de hólmio (III), Sigma-Aldrich®
Óxido de Hólmio (III)
Fórmula: Ho₂O₃
Peso Molecular: 377.86 g/mol
Ponto de ebulição: 2600
Ponto de Fusão: 2400
Densidade: 3.79 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011053
Número CAS: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3