Print…
Óxido de hólmio (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diholmium trioxide, Holmium oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
229679-10G 229679-1G
SIAL229679-10GEA 882 EUR
SIAL229679-10G SIAL229679-1G
Óxido de hólmio (III), Sigma-Aldrich®
Óxido de Hólmio (III)
Fórmula: Ho₂O₃
Peso Molecular: 377.86 g/mol
Ponto de ebulição: 2600
Ponto de Fusão: 2400
Densidade: 3.79 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011053
Número CAS: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3