Print…
Óxido de hólmio (III) ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
36357.09 36357.18
36357.09EA 227 EUR
36357.09 36357.18
Óxido de hólmio (III) ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Óxido de Hólmio (III)
Purity: 99.9% CAS No.: 12055-62-8 Molecular Formula: Ho2O3 Formula Weight: 377.86 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Odour: Odourless Merck Reference: 14,4727 MDL No.: MFCD00011053
Fórmula: Ho₂O₃
Ponto de ebulição: 2600 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2360 °C
Densidade: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011053
Número CAS: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Merck Index: 14,4727