Print…
Óxido de hólmio (III) ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Diholmium trioxide, Holmium oxide
11280.09 11280.18
11280.09EA 132 EUR
11280.09 11280.18
Óxido de hólmio (III) ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Óxido de Hólmio (III)
Purity: 99.9% CAS No.: 12055-62-8 Molecular Formula: Ho2O3 Formula Weight: 377.86 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,4727 MDL No.: MFCD00011053
Fórmula: Ho₂O₃
Peso Molecular: 377.86 g/mol
Ponto de ebulição: 2600
Ponto de Fusão: 2360 °C
Densidade: 3.79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011053
Número CAS: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Merck Index: 14,4727