Print…
Trióxido de digadolínio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Gadolinium (III) oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
278513-100G 278513-25G
SIAL278513-100GEA 389 EUR
SIAL278513-100G SIAL278513-25G
Trióxido de digadolínio, Sigma-Aldrich®
Trióxido de digadolínio
Fórmula: Gd₂O₃
Peso Molecular: 362.5 g/mol
Ponto de Fusão: 2410
Densidade: 7.407 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011026
Número CAS: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9