Trióxido de digadolínio ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), nanopó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Gadolinium (III) oxide
44020.14
44020.22
44020.36
44020.14EA
189
EUR
44020.14
44020.22
44020.36
Trióxido de digadolínio ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), nanopó
Trióxido de digadolínio
Purity: 99.99+%
CAS No.: 12064-62-9
Molecular Formula: Gd2O3
Formula Weight: 362.50
Physical Form: 20-40nm Powder
Density: 7.407
Melting Point: 2330°
Merck Reference: 14,4326
MDL No.: MFCD00011026
Fórmula:
Gd₂O₃ Peso Molecular: 362.5 g/mol Ponto de Fusão: 2330 °C Densidade: 7.407 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011026 Número CAS: 12064-62-9 EINECS: 235-060-9 Merck Index: 14,4326 |