Trióxido de digadolínio ≥99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Gadolinium (III) oxide
36355.14
36355.22
36355.14EA
151
EUR
36355.14
36355.22
Trióxido de digadolínio ≥99.9%
Trióxido de digadolínio
Purity: 99.9%
CAS No.: 12064-62-9
Molecular Formula: Gd2O3
Formula Weight: 362.50
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 7.407
Melting Point: 2330°
Merck Reference: 14,4326
MDL No.: MFCD00011026
Fórmula:
Gd₂O₃ Ponto de Fusão: 2330 °C Densidade: 7,407 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011026 Número CAS: 12064-62-9 EINECS: 235-060-9 Merck Index: 14,4326 |