Print…
Trióxido de digadolínio ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
11290.09 11290.18 11290.30 11290.A1
11290.09EA 49 EUR
11290.09 11290.18 11290.30 11290.A1
Trióxido de digadolínio ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Trióxido de digadolínio
Purity: 99.99% CAS No.: 12064-62-9 Molecular Formula: Gd2O3 Formula Weight: 362.50 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 7.407 Melting Point: 2330° Merck Reference: 14,4326 MDL No.: MFCD00011026
Fórmula: Gd₂O₃
Ponto de Fusão: 2330 °C
Densidade: 7,407
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011026
Número CAS: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9
Merck Index: 14,4326