Print…
Trióxido de digadolínio 99.9% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
315510250 315510100 315511000
ACRO315510250EA 69.5 EUR
ACRO315510250 ACRO315510100 ACRO315511000
Trióxido de digadolínio 99.9% (baseado em traços de metais)
Trióxido de digadolínio
Fórmula: Gd₂O₃
Ponto de Fusão: 1900 °C
Densidade: 7,407 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011026
Número CAS: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9
Encomendar
Appearance White Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %