Print…
Óxido de Európio (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
323543-1G 323543-5G
SIAL323543-1GEA 229 EUR
SIAL323543-1G SIAL323543-5G
Óxido de Európio (III), Sigma-Aldrich®
Óxido de Európio (III)
Fórmula: Eu₂O₃
Peso Molecular: 351.92 g/mol
Ponto de Fusão: 2325
Densidade: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010997
Número CAS: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,03904