Print…
Óxido de Európio (III) ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), nanopó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44667.06 44667.14
44667.06EA 168 EUR
44667.06 44667.14
Óxido de Európio (III) ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), nanopó
Óxido de Európio (III)
Purity: 99.9% CAS No.: 1308-96-9 Molecular Formula: Eu2O3 Formula Weight: 351.92 Physical Form: 45-60nm APS Powder, S. A. 14-18m2/g Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010997
Fórmula: Eu₂O₃
Peso Molecular: 351.92 g/mol
Ponto de Fusão: 2291 °C
Densidade: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010997
Número CAS: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,3904