Print…
Óxido de Európio (III) ≥99.996% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44347.06 44347.14 44347.22
44347.06EA 241 EUR
44347.06 44347.14 44347.22
Óxido de Európio (III) ≥99.996% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Óxido de Európio (III)
Purity: 99.996% CAS No.: 1308-96-9 Molecular Formula: Eu2O3 Formula Weight: 351.92 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010997
Fórmula: Eu₂O₃
Peso Molecular: 351.92 g/mol
Ponto de Fusão: 2291 °C
Densidade: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010997
Número CAS: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,3904