Óxido de Európio (III) ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11299.03
11299.06
11299.14
11299.22
11299.03EA
49
EUR
11299.03
11299.06
11299.14
11299.22
Óxido de Európio (III) ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Óxido de Európio (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 1308-96-9
Molecular Formula: Eu2O3
Formula Weight: 351.92
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00010997
Fórmula:
Eu₂O₃ Ponto de Fusão: 2291 °C Densidade: 7,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010997 Número CAS: 1308-96-9 EINECS: 215-165-6 Merck Index: 14,3904 |