Print…
Óxido de Európio (III) 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
193020010 193020050 193020250
ACRO193020010EA 38.4 EUR
ACRO193020010 ACRO193020050 ACRO193020250
Óxido de Európio (III) 99.99% (baseado em traços de metais)
Óxido de Európio (III)
Fórmula: Eu₂O₃
Peso Molecular: 351.92 g/mol
Ponto de Fusão: 2325
Densidade: 7.42 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010997
Número CAS: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,03904
Encomendar
Appearance White to light pink Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %